Learn More
Carbenicillin Disodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11460952 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460952 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11460952 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02195092.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 250mg
    Risparmia 3.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Displays antipseudomonal and antiproteal effects. Carbenicillin Disodium Salt, MP Biomedicals is a carboxypenicillin antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface
Carbenicillin is a semi-synthetic antibiotic that is an analog to ampicillin. It is derived from benzyl penicillin by substituting the a-carboxyl group in the benzyl side chain. It is completely ionized in the blood and is about 50% reversibly protein bound in plasma. Its tissue distribution is similar to other penicillins.
Susceptible bacteria include gram-positive and gram-negative bacteria abd pseudomonas.Though it has substantial in vitro activity against a variety of both gram-positive and gram-negative microorganisms, the most important aspect of its profile is in its antipseudomonal and antiproteal effect.
Carbenicillin Disodium Salt is used for selection of ampr transformed cells and to study the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
Specifica
Forma fisica Powder
CAS 4800-94-6
Potency >650μg/mg
Colore White
Concentrazione Working Concentration: 105u/L (5-50μg/mL) in cell culture; approximately 200mg/kg in vivo.
Quantità 250 mg
Formula molecolare C17H16N2Na2O6S
Numero MDL MFCD00077683
Sinonimo α-Carboxybenzylpenicillin
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/mL) and alcohol
InChI Key RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
IUPAC Name disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 422.36
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Peso formulazione 422.4
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenicillin Disodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt