Learn More
Carbenoxolone disodium salt, 97+%
Codice prodotto. 15475899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15475899 1 g 1g
15485899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475899 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63714.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7421-40-1 | C34H48Na2O7 | 614.73 g/mol
Carbenoxolone is anti-inflammatory. It is often used as a gap junction inhibitor in neuroscience research. Carbenoxolone is also an inhibitor of the steroid dehydrogenase enzymes 11 β-hydroxysteroid dehydrogenase (human) and 3α, 20 β-hydroxysteroid dehydrogenase (bacterial). It is used for the treatment of digestive tract ulcers, especially in the stomach. Used in the treatment of peptic, mainly gastric, ulcers. It is often used as a gap junction inhibitor in neuroscience research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water to 100 mM.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7421-40-1
Formula molecolare C34H48Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 614.73
Numero MDL MFCD00079043
InChI Key BQENDLAVTKRQMS-SBBGFIFASA-L
Sinonimo carbenoxolone disodium salt, disodium 3beta-3-3-carboxylatopropanoyl oxy-11-oxoolean-12-en-30-oate, disodium 4as,6as,6br,10s,12as,12br,14br-10-3-carboxylatopropanoyl oxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylate
PubChem CID 133687779
IUPAC Name disodium;(2R,4aR,6aS,6aR,6bS,8aS,10R,12aR,14bS)-10-(3-carboxylatopropanoyloxy)-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picene-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]1(C)C2=CC(=O)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@H](OC(=O)CCC([O-])=O)C(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]12C)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carbenoxolone disodium salt
Colore White to Cream
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,1793
Informazioni di solubilità Soluble in water to 100 mM.
Peso formulazione 614.7
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenoxolone disodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenoxolone disodium