Learn More
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, 98+%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 108295000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1099-45-2 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità | 500g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
For C-C Bond Formation (Olefination)Identificatori chimici
1099-45-2 | |
348.38 | |
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane | |
ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate |
C22H21O2P | |
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N | |
70670 | |
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
Specifica
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane | |
Glass bottle | |
124.0°C to 129.0°C | |
1099-45-2 | |
100.0 | |
C22H21O2P | |
01,112; 02,60; 10,78 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 | |
348.38 | |
348.38 | |
98+% |
Authentic | |
White to Yellow | |
500g | |
98.0 | |
98% min. (HPLC) | |
(C6H5)3P=CHCO2C2H5 | |
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane | |
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate | |
70670 | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
- (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.