Learn More
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 108291000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1099-45-2 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10020600
  • 179.00€ / 100g
Spedizione stimata
31-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For C-C Bond Formation (Olefination)
Specifica
Identificatori chimici
1099-45-2
348.38
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate
C22H21O2P
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
70670
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Glass bottle
124.0°C to 129.0°C
1099-45-2
100.0
C22H21O2P
01,112; 02,60; 10,78
Solubility in water: insoluble
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
348.38
348.38
98+%
Authentic
White to Yellow
100g
98.0
98% min. (HPLC)
(C6H5)3P=CHCO2C2H5
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate
70670
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti