Learn More
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, 98+%
Codice prodotto. 10496900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496900 25 g Bottiglia in vetro 25g
10020600 100 g Bottiglia in vetro 100g
11955791 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10496900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108290250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1099-45-2
Formula molecolare C22H21O2P
Molecular Weight (g/mol) 348.38
Numero MDL MFCD00009183
InChI Key IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 70670
IUPAC Name ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate
SMILES CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 124.0°C to 129.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3P=CHCO2C2H5
Quantità 25 g
Fieser 01,112; 02,60; 10,78
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 348.38
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.