Learn More
Carbidopa, Mikromol™
Codice prodotto. 30050769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050769 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050769 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1501.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carbidopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbidopa
CAS 38821-49-7
Nomi componenti o analita Carbidopa
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H14 N2 O4 . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
SMILES O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 244.24
Quantità 250 mg
Peso formulazione 244.1059 g/mol