Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbimazole |
| Punto di fusione | 122.0°C to 124.0°C |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (24 h) (P2O5) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2g/L ( 20°C ). Other solubilities: soluble in acetone and ethanol |
| Peso formulazione | 186.23 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Carbimazole
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.