Learn More
Carbimazole, MedChemExpress
Descrizione
Carbimazole is an imidazole antithyroid agent and can be used for the research of Graves' disease. Carbimazole plays its role due to its rapid conversion to methylmercapto imidazole (MMI) in vivo and can be converted to methimazole in vitro.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbimazole |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 22232-54-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H10N2O2S |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (536.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C=CN(C)C1=S)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.23 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only