Learn More
Carbimazole, TRC
Codice prodotto. 30010612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010612 10 mg 10mg
30005521 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010612 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17596010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22232-54-8
Formula molecolare C7 H10 N2 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 186.23
Sinonimo Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester, 4-Imidazoline-1-carboxylic acid, 3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 3-Carbethoxymercapto-1-methylimidazole, 3-Carbethoxythio-1-methylglyoxaline, 3-Carbethoxythio-1-methyliminazole, Athyromazole, Basolest, CG 1, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-δ4-imidazoline-1-carboxylate, Neo-Thyreostat, Neomercazole, Tyrazol
IUPAC Name ethyl 3-methyl-2-sulfanylideneimidazole-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C)C1=S
Specifica
Materiale o nome chimico Carbimazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 186.0463
Percent Purity >95%