Learn More
Carbofuran D3 (N-methyl D3) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315985 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315985 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11010100ME100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbofuran-d3
CAS 1007459-98-4
Solvente o matrice Methanol
Formula molecolare C12 2H3 H12 N O3
Quantità 1 mL
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
IUPAC Name (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 224.27
Peso formulazione 224.124 g/mol