Learn More
Carbofuran-d3 (N-methyl-d3), CDN
Codice prodotto. 30325593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325593 0.05 g 0.05g
30318384 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30325593 Fornitore CDN N. del fornitore CDND64070.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbofuran-d3
CAS 1007459-98-4
Formula molecolare C12 2H3 H12 N O3
Quantità 0.05 g
InChI Formula InChI=1 S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6 H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
IUPAC Name (2,2-dimethyl-3 H-1-benzofuran-7-yl) N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 224.27
Peso formulazione 224.124 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity