missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbohydrate Sulfotransferase 4/CHST4 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18086217 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
25 μL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18086217 0.1 mL 0.10mL
18412892 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18086217 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP191748

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbohydrate Sulfotransferase 4/CHST4 Polyclonal specifically detects Carbohydrate Sulfotransferase 4/CHST4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Carbohydrate Sulfotransferase 4/CHST4
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 4, EC 2.8.2, EC 2.8.2.-, EC 2.8.2.17, EC 2.8.2.21, galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylgalactosamine 6-O-sulfotransferase 3, Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 3, glcNAc6ST-2, GlcNAc6ST2, Gn6st-2, GST3, GST-3, HEC-GlcNAc6ST, HECGLCNAC6ST, HEC-GLCNAC-6-ST, High endothelial cells N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase, L-selectin ligand sulfotransferase, LSSTcarbohydrate sulfotransferase 4, N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 2
Simboli geni CHST4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TSRMYEFVGLEFLPHLQTWVHNITRGKGMGDHAFHTNARDALNVSQAWRWSLPYEKVSRLQKACGDAMNLLGYRHVRSEQEQRNLLLDLLSTWTVPEQIH
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10164
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.