Learn More
Carbon (Amorphous) (13C, 99 atom %), TRC
Codice prodotto. 17972135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972135 50 mg 50mg
17924655 10 mg 10mg
17941815 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17972135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC78016050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14762-74-4
Formula molecolare 13C
Molecular Weight (g/mol) 13
IUPAC Name carbon-13
SMILES [13C]
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon-13
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C/i1+1
Peso formulazione 13.0034