Learn More
Cytiva Carbon Capsule - 100 g Activated Carbon
Codice prodotto. 17144211
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
17144211 Non-sterile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17144211 Fornitore Cytiva N. del fornitore 12011
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Carbon capsule not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications.
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Activated Carbon
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 70,000 m2
Stile uscita 3/8 in. FNPT or 1/2 in. hose barb