Learn More
Carbon disulfide, 99.9%, extra pure, low in benzene content
Codice prodotto. 10082240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10082240 1 L Bottiglia in vetro 1L
10763371 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10377450 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10531754 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10082240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177280010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    115.65€ / 1L
    Risparmia 25.35€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-15-0
Formula molecolare CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
Numero MDL MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Nota nome Low in Benzene Content
Densità 1.2620g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare CS2
Fieser 01,114; 05,94; 06,95
Peso formulazione 76.13
Percent Purity ≥99.9%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbon disulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.