Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbon disulfide |
| Punto di fusione | -111.0°C |
| Densità | 1.2620g/mL |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | −30°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.627 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.85% min. (GC) |
| Gravità specifica | 1.262 |
| Formula lineare | CS2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Carbon disulfide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.