Learn More
Carbon disulfide, ≥99.9%, Reagent Grade, Solstice
Codice prodotto. 15665490 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15665490 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15665490 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 424641100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Reagent Grade, purified by redistillation,≥99.9%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Nota nome Purified by redistillation
CAS 75-15-0
Densità 1.266g/mL at 25°C
Quantità 100 mL
Limite di esplosione 0.5
Punto d'infiammabilità −30°C (−22°F)
Punto di combustione 212°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare CS2
Numero MDL MFCD00011321
Numero UN UN1131
Beilstein 1098293
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
IUPAC Name methanedithione
Molecular Weight (g/mol) 76.131
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Peso formulazione 76.14g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado ReagentPlus