Learn More
Carbon Disulfide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11448103 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
2.5L, Plastic Coated Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11448103 2.5L, Plastic Coated Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11448103 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/2880/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 5
Punto di fusione -111°C
CAS 75-15-0
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare CS2
Pressione del vapore 400 hPa at 20°C
Numero MDL 11321
Viscosità 0.363cp at 20°C
Punti di ebollizione 46°C
Peso formulazione 76.13g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbon disufide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.