Learn More
Carbon disulfide, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15682860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15682860 1 L Bottiglia in vetro 1L
15672860 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15602870 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15692860 4 x 2 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15682860 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2706601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    114.58€ / 1L
    Risparmia 22.42€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-04-2027
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.9%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-15-0
Formula molecolare CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
Numero MDL MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifications
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Punto di fusione -112°C to -111°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −30°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CS2
Numero UN UN1131
Beilstein 1098293
Punti di ebollizione 46°C
Peso formulazione 76.14
Percent Purity >99.9%
Grado HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Carbon disulfide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide