Learn More
Carbon Disulfide, Solstice
Codice prodotto. 15683470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15683470 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15683470 Fornitore Fluka N. del fornitore 316271L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    111.15€ / 1L
    Risparmia 20.85€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-04-2027
Aggiungi al carrello
for IR spectroscopy, Puriss. p.a., ACS reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.9% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon Disulfide
Nota nome Reag. Ph. Eur.
CAS 75-15-0
Densità 1.266g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.5
Punto d'infiammabilità −30°C (−22°F)
Punto di combustione 212°F
Formula molecolare CS2
Numero MDL MFCD00011321
Numero UN 1131
Beilstein 1098293
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
IUPAC Name methanedithione
Molecular Weight (g/mol) 76.131
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Peso formulazione 76.14g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbon disulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide