Learn More
Carbon disulfide, HPLC Grade, 99.8+%
Codice prodotto. 15441507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441507 4 x 1 L Pezzo
15431507 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15441507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038993.M1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Carbon disulfide is used in spectrophotometry, high performance liquid chromatography and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-15-0
Formula molecolare CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
Numero MDL MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Punto di fusione °C to 112°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.2632 g/cm3 at 20°C
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità -30°C (-22°F)
Punto di combustione 95°C (203°F)
Odore Unpleasant
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.627
Intervallo percentuale saggio >99.8%
Pressione del vapore 400 hPa (300mm Hg) at 20°C
Numero UN UN1131
Indice di Merck 14,1811
Punti di ebollizione 46°C
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 76.14
Percent Purity ≥99.8%
Grado HPLC