Learn More
Carbon Disulfide, Reagent Grade, ≥99.9%, Low benzene, Solstice
Codice prodotto. 15634120 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15634120 800 mL Bottiglia in vetro 800mL
15614120 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15624120 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15634120 Fornitore Fluka N. del fornitore 342270800ML
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-04-2027
Aggiungi al carrello
Reagent Grade, low benzene,≥99.9%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-15-0
Formula molecolare CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
Numero MDL MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Punto di fusione ≤-76°C
Nota nome Low benzene
Colore Colorless
Densità 1.266g/mL at 25°C
Quantità 800 mL
Limite di esplosione 0.5
Punto d'infiammabilità −30°C (−22°F)
Punto di combustione 212°F
Odore Unpleasant
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Numero UN UN1131
Beilstein 1098293
Punti di ebollizione 46°C
Informazioni di solubilità 2.9g/L at 20°C in water
Peso formulazione 76.14g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado ReagentPlus
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbon disulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.