Learn More
Carbon sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15463735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463735 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15463735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040832.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Used as Magnetron sputtering source. The carbon sputtering target was replaced after the de- positions of 20-30 films with several thousand A in thick- ness in mass-separated negative-ion-beam deposition system. Carbon films can also be deposited by magnetron sputtering in which a magnetically confined plasma torus (race track) acts as a distributed source of ions that impact a carbon sputtering target over a significant part of its area. C -ions were produced from a highly pure carbon-sputtering target by cesium ion sputtering in a neutral and ionized alkaline bombardment-type heavy negative ion source. CN negative ions of 0.88 mA were safely obtained by using a carbon sputtering target and nitrogen gas instead of cyanogen for ionization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon sputtering target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00133992
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.999%