Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Individual Foil Packs, Sterile Scalpel Blades, No. 15C
Codice prodotto. 15361446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/Box
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15361446 100/Box Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15361446 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.55€
    18.84€ / pezzi 1
    Risparmia 2.71€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Longer, more extended cutting edge than the traditional No. 15 blade.
  • Provides additional reach, especially when combined with the ergonomically designed B3 handle.
  • Longer, more extended cutting edge than the traditional No. 15 blade.
  • Used by dentists carrying out periodontal procedures.
  • Used by podiatrists for nucleating corns around the webbing of the toes.
  • Fitment No. 3.
  • Fits handles 3, 3L, 3 graduated, 5B, 7, 9, and B3.
Specifica
Materiale della lama Carbon Steel
Sterilità Sterile
Quantità 100/Box
Tipo di imballaggio Individually Packaged