Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Individual Foil Packs, Sterile Scalpel Blades, No. 9
Codice prodotto. 15957682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15957682 100/Box pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15957682 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 0217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.30€
    18.84€ / pezzi 100
    Risparmia 2.46€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Distinctive, broad, hatchet-shaped blade.
  • Broad, hatchet-shaped.
  • Used within podiatry.
  • Fitment No. 3.
  • Fits handles 3, 3L, 3 graduated, 5B, 7, 9, B3, and B3L.
Specifica
Materiale della lama Carbon Steel
Sterilità Sterile
Quantità 100/Box
Tipo di imballaggio Individually Packaged