Learn More
Swann-Morton™ Lama per procedure post mortem in acciaio al carbonio
Codice prodotto. 12952555
Cambia vista
Click to view available options
Size:
# PM40
# PM40 B
Product Type:
Lama post-mortem
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Product Type Dimensione della confezione
12952555 # PM40 B Lama post-mortem pezzi 10
11360905 # PM40 Lama post-mortem pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12952555 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 2552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40€
    15.17€ / pezzi 10
    Risparmia 2.23€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Use Swann Morton™ Carbon Steel Postmortem Scalpel Blades to facilitate pathology operations.
  • Added safety feature of a 'bull nose tip' to help offset the occurrence of accidental sharp related injuries
  • Blunted
  • PM-40
Specifica
Materiale della lama Acciaio al carbonio
Product Type Lama post-mortem
Da utilizzare con (applicazione) Per procedure post mortem con funzione di sicurezza aggiuntiva grazie un'estremità torioidale per aiutare a compensare eventuali lesioni dovute al contatto accidentale con i bordi taglienti
Size # PM40 B
Da utilizzare con (apparecchiatura) Impugnatura PM40 inox, PM40 standard o PM40 placcata