Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Scalpel Blade Spare
Codice prodotto. 11330905
Cambia vista
Click to view available options
Size:
# 1
# 2
# 3
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11330905 # 2 pezzi 50
11320905 # 1 pezzi 50
11340905 # 3 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11330905 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 1242
Spedizione stimata: 03-12-2026
Replacement blades for knife set 12942545
Slotted plastic handle with clamping screw to grip blade. With blades Nos. 1 and 2.
Specifica
Materiale della lama Carbon Steel
Size # 2
Lunghezza (sistema metrico) 51.6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCA-500-K
Descrizione Convex
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Quantità 50/Pk.