Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Codice prodotto. 11768363
Cambia vista
Click to view available options
Size:
# 14
# 27
# 36
60 x 10.96 mm
Major-Z
N. .22A
N.20
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11768363 N.20 pezzi 100
11320915 60 x 10.96 mm pezzi 50
12474070 # 27 pezzi 100
11837383 # 14 pezzi 100
12308019 N. .22A pezzi 100
11841733 # 36 pezzi 100
12922545 Major-Z pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11768363 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 0206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.10€
    20.56€ / pezzi 100
    Risparmia 4.54€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room for precise cutting and repair.
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Handles and blades sold separately
Specifica
Materiale della lama Acciaio al carbonio
Product Type Lama bisturi
Da utilizzare con (applicazione) Procedure ortopediche e di chirurgia generale
Size N.20
Sterilità Sterile
Quantità Confezione da 100