Learn More
Swann-Morton™ Carbon Sterile Steel Scalpel Blade
Codice prodotto. 11748363
Cambia vista
Click to view available options
Size:
# 12
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11748363 # 12 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11748363 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 0204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    18.84€ / pezzi 100
    Risparmia 4.16€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Order Info
Size
Specifica
Materiale della lama Carbon Steel
Product Type Scalpel Blade
Da utilizzare con (applicazione) Suture Cutter but also for Arteriotomies, Parotid Surgeries
Size # 12
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits # 3 Graduated, # 3L, # 5B, # 7, # 9, # B3 and # B3L Handles
Sterilità Sterile
Quantità 10/Pk.