Learn More
Carbon tetrabromide, 98%
Codice prodotto. 10431311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10431311 500 g Plastic bottle 500g
10013590 5 g Glass Bottle 5g
10431121 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10431311 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325155000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 558-13-4
Formula molecolare CBr4
Molecular Weight (g/mol) 331.64
Numero MDL MFCD00000117
InChI Key HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
IUPAC Name tetrabromomethane
SMILES C(Br)(Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon tetrabromide
Punto di fusione 88°C to 93°C
Colore White
Punti di ebollizione 190°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (On organic basis) (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CBr4
Quantità 500 g
Beilstein 01, 68
Fieser 15,352; 16,366
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 331.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbon tetrabromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.