Learn More
Carbon tetrabromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2716159
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
558-13-4
CBr4
331.64
MFCD00000117
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
11205
CHEBI:47875
tetrabromomethane
C(Br)(Br)(Br)Br
558-13-4
CBr4
331.64
MFCD00000117
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
11205
CHEBI:47875
tetrabromomethane
C(Br)(Br)(Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Carbon tetrabromide
Punto di fusione 88°C to 93°C
Colore White
Punti di ebollizione 190°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (On organic basis) (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CBr4
Quantità 5 g
Beilstein 01, 68
Fieser 15,352; 16,366
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 331.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbon tetrabromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.