Learn More
Carbon Tetrabromide, TRC
Codice prodotto. 30354377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17690025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabromomethane
CAS 558-13-4
Formula molecolare C Br4
Quantità 25 g
Sinonimo Tetrabromomethane, Methane, tetrabromo-, Carbon tetrabromide (8CI), Tetrabromomethane, Carbon bromide (CBr4), Methane tetrabromide, NSC 6179
InChI Formula InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5
SMILES BrC(Br)(Br)Br
IUPAC Name tetrabromomethane
Molecular Weight (g/mol) 331.63
Peso formulazione 327.6734