Learn More
Carbon yarn, woven from 0.076mm (0.003in) dia fibers, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374677 25 m 25m
11364677 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11374677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039721.G9
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00133992
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon yarn
Nota nome Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. fibers
Quantità 25 m