Learn More
Carbonate solution, 0.22M Carb./ 0.28M Bicarb. for Ion Chromatography, 100mg/L, H2O matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbonate |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 497-19-8 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | CNa2O3 |
| Concentrazione | 100 mg/L |
| Numero MDL | MFCD00003494 |
| InChI Key | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| Tipo | Single-component Standard Solution |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
| Vedi altri risultati |