Learn More
Carbonate solution, 0.5M Sodium Carbonate, for Ion Chromatography, H2O matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbonate |
| Imballaggio | Bottle |
| La soluzione contiene | 0.5M Sodium Carbonate |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 0.5 M |
| Tipo | Single-component Standard Solution |
| IUPAC Name | disodio; carbonato |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 100 mL |