Learn More
Carbonate solution, 0.5M Sodium Carbonate, for Ion Chromatography, H2O matrix, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Carbonate |
Concentrazione | 0.5 M |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 500 mL |
Tipo | Single-component Standard Solution |
IUPAC Name | disodium carbonate |
La soluzione contiene | 0.5M Sodium Carbonate |
Solvente o matrice | H2O |
Forma fisica | Liquid |