Learn More
Carbonic Anhydrase III/CA3 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18398287 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18398287 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18398287 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00000761AP11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Antibody Pair
Carbonic Anhydrase III/CA3 antibody specifically detects Carbonic Anhydrase III/CA3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Carbonic Anhydrase III/CA3
Applicazioni Sandwich ELISA
Coniugato Unconjugated
Diluizione Sandwich ELISA 3 to 100 ng/mL
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene CAIII, CA-III, Car3, Carbonate dehydratase III, carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III, carbonic anhydrase III, muscle specific, EC 4.2.1.1
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 761
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified