missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase VB/CA5B Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18624166 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18624166 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18624166 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299970100ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase VB/CA5B Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VB/CA5B in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Carbonic Anhydrase VB/CA5B
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:1000-1:2000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene Carbonate dehydratase VB, carbonic anhydrase 5B, mitochondrial, Carbonic anhydrase VB, carbonic anhydrase VB, mitochondrial, carbonic dehydratase, CA-VB, EC 4.2.1.1, MGC39962
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase VB/CA5B (Uniprot#: Q9Y2D0; Cys34-Pro317)
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 11238
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.