Descrizione
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VII/CA7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | Carbonic Anhydrase VII/CA7 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 3B7 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500 |
| Formulazione | In 1x PBS, pH 7.4 |
| N. accesso geni | NP_005173 |
| Alias gene | Carbonate dehydratase VII, carbonic anhydrase 7, carbonic anhydrase VIICAVII, carbonic dehydratase VII, CA-VII, EC 4.2.1.1 |
| Specie ospite | Mouse |
| Vedi altri risultati |