missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase XII/CA12 Antibody (001), DyLight 550 , Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18463709 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18463709 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18463709 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290350R

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase XII/CA12 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XII/CA12 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Carbonic Anhydrase XII/CA12
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 001
Coniugato DyLight 550
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Carbonate dehydratase XII, carbonic anhydrase 12, carbonic anhydrase XIICAXII, carbonic dehydratase, CA-XII, EC 4.2.1.1, FLJ20151, HsT18816, Tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Carbonic Anhydrase XII/CA12 (NP_848483.2; Met1-Ser301).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 771
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.