missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Antibody (110), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18469066 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18469066 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18469066 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289509MFV450

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIV/CA14 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Carbonic Anhydrase XIV/CA14
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 110
Coniugato mFluor Violet 450 SE
Diluizione Sandwich ELISA Capture
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Carbonate dehydratase XIV, carbonic anhydrase XIVcarbonic anhydrase 14, carbonic dehydratase, CAXiV, CA-XIV, EC 4.2.1.1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase XIV/CA14 (Accession#: NP_036245.1; Met1-Met290).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23632
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.