Learn More
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, 98%
Codice prodotto. 11367056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367056 100 mg 100mg
11357056 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367056 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06932.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 555-60-2 | C9H5ClN4 | 204.617 g/mol
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone is a widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone is a widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in DMSO (5 mg/ml), ethanol (1 mg/ml) and methanol (10 mg/ml).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-60-2
Formula molecolare C9H5ClN4
Molecular Weight (g/mol) 204.617
Numero MDL MFCD00001848
InChI Key UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazone
PubChem CID 2603
ChEBI CHEBI:3259
IUPAC Name 2-[(3-chlorophenyl)hydrazinylidene]propanedinitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Punto di fusione ∽175°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 100 mg
Numero UN UN3439
Beilstein 1842102
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in DMSO (5mg/ml),ethanol (1mg/ml) and methanol (10mg/ml).
Peso formulazione 204.62
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone