Learn More
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, TRC
Codice prodotto. 30362820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30362820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362820 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC177303100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
CAS 555-60-2
Formula molecolare C9H5ClN4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
SMILES Clc1cccc(NN=C(C#N)C#N)c1
IUPAC Name 2-[(3-chlorophenyl)hydrazinylidene]propanedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 204.62
Peso formulazione 204.0203