Learn More
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Codice prodotto. 15496635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496635 1 g 1g
15406645 5 g 5g
15416645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15496635 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044955.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952.41 g/mol
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) is used as a raw material to synthesize other ru-hydride catalysts. It is involved in the hydrogenation of ring-opening metathesis polymers such as norbornene and other cyclic olefin ROMP polymers used as plastics, resins and optical materials. It can act as an alternative catalyst to rhodium hydrogenation catalyst. It also serves as a catalyst in the hydrogenation of conjugated diene copolymers like acrylonitrile-butadiene rubber (NBR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16971-33-8
Formula molecolare C55H46ClOP3Ru
Molecular Weight (g/mol) 952.41
Numero MDL MFCD00049804
InChI Key IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
PubChem CID 71463878
IUPAC Name formaldehyde;hydride;ruthenium(2+);triphenylphosphane;chloride
SMILES Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine)ruthenium (II)
Punto di fusione 204°C to 206°C (decomposition)
Colore Gray
Formula lineare [(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive; Very Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water,ethanol,and DMSO. Sparingly soluble in benzene,chloroform and acetone.
Peso formulazione 952.41
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)