Learn More
Carbopol™ 940
Codice prodotto. 10297740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 10297740
Marca: Thermo Scientific Acros 278382500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 9003-01-04 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbopol* 94
CAS 9003-01-04
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare (C3H4O2)n
Numero MDL MFCD00084394
Quantità 250 g
Sinonimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
InChI Key NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Solventi residui 0.5% max. (benzene)
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
IUPAC Name acido 2-propenoico
Molecular Weight (g/mol) 72.06
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Viscosità 40000 to 60000cP (Brookfield, 20 rpm, 25°C) (neutralized soln., 0.5% dispersion)
Chiarezza (neutralized soln.,420nm,0.5% dispersion)
Forma fisica Powder