Learn More
Carboprost Tromethamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carboprost trometamol |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5-,14-12+;/t16-,17-,18+,19-,21+;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 489.3302 |