Learn More
Carborundum, Technical, SLR, Extra Fine Powder, about 36μm (300 Grit), Fisher Chemical
Codice prodotto. 10345170 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10345170 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10345170 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/3093/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma fisica Solid
Imballaggio Plastic Powder Jar
Colore Black
Quantità 500 g
CAS 409-21-2
Punto di fusione 2700°C
Numero MDL 49531
Sinonimo Silicon carbide
Peso formulazione 40.0855g/mol