Learn More
Carborundum, Technical, SLR, Powder, Medium, about 165μm (80 Grit), Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Forma fisica | Solid |
| Imballaggio | Plastic Powder Jar |
| Colore | Black |
| Quantità | 500 g |
| CAS | 409-21-2 |
| Punto di fusione | 2700°C |
| Numero MDL | 49531 |
| Sinonimo | Silicon carbide |
| Peso formulazione | 40.0855g/mol |