Learn More
(-)-Carbovir, TRC
Specifications
Specifications
| Formato | Neat |
| Peso molecolare | 247.2532 |
| Product Type | API |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Quantità | 250 mg |
| Materiale o nome chimico | (-)-Carbovir |