Learn More
Carboxyformamido Metazachlor Benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30180271
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180271 10 mg 10mg
30180182 50 mg 50mg
30179901 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180271 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM85459010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1367578-41-3
Formula molecolare C14 H13 N3 O5
Molecular Weight (g/mol) 303.27
Sinonimo Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
IUPAC Name 3-methyl-2-[oxalo(pyrazol-1-ylmethyl)amino]benzoic acid
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Metazachlor Metabolite BH 479-12
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Peso formulazione 303.0855